pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 7,00, ±0,02, fosfato, giallo, 25 °C, 15 mL
HACH2283536
: Hach
For calibration of pH meters
- Colour coded for easy identification
- Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
: Traceable to NIST.
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:15 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:giallo
- Descrizione:Buffer solution
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:7,00