pH buffer solutions, colour coded
Soluzione tampone, 4,01, ±0,02, ftalato, rosso, 25 °C, 500 mL
Nome del fornitore: Hach
pH buffer solutions, colour coded
Codice catalogo HACH2283449.99
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
- Colour coded for easy identification
- Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specifiche
Specifiche
- Tipo di tampone pH:ftalato
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:rosso
- Descrizione:Soluzione tampone
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:4,01