Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 10,01, ±0,02, Carbonate, blu, 25 °C, 20 L
Codice catalogo HACH2283661
Nome del fornitore:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Codice catalogo HACH2283661
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 10,01, ±0,02, Carbonate, blu, 25 °C, 20 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 393.00
Log in per disponibilità
1 * 20 L
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di tampone pH:
    Carbonate
  • Conf:
    20 L
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Buffer solution
  • Accuratezza pH:
    ±0,02
  • Valore pH:
    10,01