Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling solutions for combined/reference electrodes
K2SO4 solution, saturated, 30 ml, 30 mL
Codice catalogo HACHS21M007
Nome del fornitore:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
Codice catalogo HACHS21M007
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
K2SO4 solution, saturated, 30 ml, 30 mL
Numero CAS:  
Price
30.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    30 mL
  • Descrizione:
    K<sub>2</sub>SO<sub>4 </sub>solution, saturated, 30 ml