Contenitori di sicurezza
With screw cap, without pressure-relief valve, 10 L, 130×280×380 mm
Codice catalogo BURK2601-7010
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Contenitore di sicurezza a ingombro ridotto, in acciaio inox, con tappo a vite, valvola di sfiato e guarnizioni in PTFE per stoccaggio.
- Protezione da esplosioni e incendi e valvola di sicurezza da sovrapressione
- Resistenza chimica elevata
- Bilanciamento della pressione da circa 0,3 bar
Specifiche
- Capacità:10 L
- Descrizione:With screw cap, without pressure-relief valve
- Seq:03
- L×P×A:130×280×380 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.