α-Cyclodextrin, white powder
5 g
Codice catalogo ICNA0219005205
Nome del fornitore: MP Biomedicals
α-Cyclodextrin, white powder
Codice catalogo ICNA0219005205
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Numero CAS: 10016-20-3
Vai a
Product Details & Documents
α-Cyclodextrin is reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers. Cyclodextrins have hydrophobic cavities; form inclusion compounds with organic substances, salts and halogens in the solid state or in aqueous solutions.
Soluble in water (50 mg/ml).
- Numero CAS:10016-20-3
- Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
- Numero MDL:MFCD00078207
- Molecular Weight:972.84 g/mol
- Punto di fusione:278 °C (lett.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Identity Test:Passes
- Loss on Drying:≤13%
- Optical Rotation:+148 ± 5°(c=1, water)
Specifiche
- Conf:5 g