Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Esadecano ≥99%, liquido
500 mL
Codice catalogo ICNA0219521890
Nome del fornitore:   MP Biomedicals
n-Esadecano ≥99%, liquido
Codice catalogo ICNA0219521890
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Numero CAS:  544-76-3
n-Esadecano ≥99%, liquido
n-Esadecano ≥99%, liquido
500 mL
Numero CAS:  544-76-3
Price
196.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Hexadecane has been used as a phase change material (PCM) in the preparation of hexadecane/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), a composite PCM loaded with xGnP.
Soluble in ether; insoluble in water.
Transition temp.- solidification point 17.5 - 18.5 °C (Lit.)
Sinonimi:  Hexadecane, Cetane
  • Numero CAS:544-76-3
  • Formula:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numero MDL:MFCD00008998
  • Molecular Weight:226.45 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mL
Specifiche