Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision™ General purpose water baths
Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP15D, 300 W and 800 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 5 L and 10 L (Dual), 154×300×150 mm and 301×330×150 mm, 392×587×233 mm
Codice catalogo HAKATSGP15D
Nome del fornitore:   THERMO ELECTRON LED
Precision™ General purpose water baths
Codice catalogo HAKATSGP15D
Nome del fornitore:  THERMO ELECTRON LED
Precision™ General purpose water baths
Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP15D, 300 W and 800 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 5 L and 10 L (Dual), 154×300×150 mm and 301×330×150 mm, 392×587×233 mm
Price
SFr. 2’110.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision™ general purpose water baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100 °C.
  • Smaller footprint, compared to previous models, frees up valuable benchtop space
  • Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
  • Protects work with audible alarms
  • Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
These rugged, high-performance baths range from 2 to 28 litres, including shallow models. Over-temperature safety circuitry is designed to prevent thermal runaway, while new auto-on and auto-off timers allow you to optimize operation schedules. Benefit from outstanding chemical and corrosion resistance with epoxy powder-coated exterior, easily clean the chamber with its seamless stainless steel interior.
The temperature uniformity lies at a range of ±0,2 °C.
Electrical information: 100 to 115 V/200 to 230 V, 50/60 Hz
 : cULus Listed, CE compliant, US FDA Class I Medical Device.
 : Baths come with clear polycarbonate gable cover, diffuser tray, drain hose and rubber duck. Includes a setting for thermal beads. Comes with N5-15 Plug.
Documents
Specifiche
  • Range di temperatura:
    Ambient...100 °C
  • Capacità:
    5 L and 10 L (Dual)
  • Descrizione:
    General purpose water bath, GP15D, 300 W and 800 W
  • Seq:
    04
  • L×P×A:
    392×587×233 mm
  • Bagno L×P×A:
    154×300×150 mm and 301×330×150 mm
  • Cost. temp.:
    ±0,1 °C
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Concentric ring cover, 4 holes
    Concentric ring cover, 4 holes
    HAKA1546230Q
    GP10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 783.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Concentric ring cover, 6 holes
    Concentric ring cover, 6 holes
    HAKA1546231Q
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 1 010.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Polycarbonate gable cover
    Polycarbonate gable cover
    HAKATSGPACL05
    GP05, GP2S
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 241.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Polycarbonate gable cover
    Polycarbonate gable cover
    HAKATSGPACL10
    GP10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 277.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Polycarbonate gable cover
    Polycarbonate gable cover
    HAKATSGPACL20
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 304.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel test tube rack
    Stainless steel test tube rack
    HAKA3161601
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 521.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel gable cover
    Stainless steel gable cover
    HAKAGPSSL20
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 486.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Polycarbonate gable cover
    Polycarbonate gable cover
    HAKATSGPACL02
    GP02
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 211.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel Petri dish rack
    Stainless steel Petri dish rack
    HAKA3166183
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 409.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel gable cover
    Stainless steel gable cover
    HAKAGPSSL02
    GP02
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 400.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel gable cover
    Stainless steel gable cover
    HAKAGPSSL05
    GP05, GP2S
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 439.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel gable cover
    Stainless steel gable cover
    HAKAGPSSL10
    GP10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 451.00 SFr.