Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette monouso

Cuvette monouso

Disposable cuvettes, Disposable, 2,5 ml, 10 mm, PMMA
Codice catalogo SCLI80-2004-53
Nome del fornitore:   BIOCHROM
Cuvette monouso
Codice catalogo SCLI80-2004-53
Nome del fornitore:  BIOCHROM
Cuvette monouso

Disposable cuvettes, Disposable, 2,5 ml, 10 mm, PMMA

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Cammino ottico:
    10 mm
  • Tipo:
    Disposable
  • Volume:
    2,5 ml
  • Materiale finestra:
    PMMA
  • Descrizione:
    Disposable cuvettes
  • Seq:
    017
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..