Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 200 µl, 1 mm, Vetro ottico
Codice catalogo SCLI80-2003-83
Nome del fornitore: BIOCHROM
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Cammino ottico:1 mm
- Volume:200 µl
- Materiale finestra:Vetro ottico
- Descrizione:Rectangular cell with lid
- Altezza:45 mm
- Seq:02