Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, Quarzo UV
Codice catalogo SCLI80-2002-58
Nome del fornitore: BIOCHROM
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:2,5 ml
- Materiale finestra:Quarzo UV
- Descrizione:Rectangular cell with lid
- Altezza:45 mm
- Seq:06