Cuvette monouso
Cuvette monouso, Ultra micro, 70 µl, 10 mm, UV plastic
Codice catalogo SCLI80-3000-81
Nome del fornitore: BIOCHROM
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Ultra micro
- Volume:70 µl
- Materiale finestra:UV plastic
- Descrizione:Cuvette monouso
- Seq:004