Cuvette monouso
Disposable cuvettes, Semi-micro, 800 µl, 10 mm, Plastica UV
Catalog # SCLI80-3000-77
Supplier: BIOCHROM
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:800 µl
- Materiale finestra:Plastica UV
- Descrizione:Disposable cuvettes
- Seq:011