Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Vetro ottico
SCLI80-2003-87
: BIOCHROM
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:2 ml
- Materiale finestra:Vetro ottico
- Descrizione:Rectangular cell with lid
- Altezza:45 mm
- Seq:05