Rectangular cuvettes
Rectangular cell with stopper, 48 mm, 2 ml, 10 mm, Quarzo UV
Codice catalogo SCLI80-2002-70
Nome del fornitore: BIOCHROM
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:2 ml
- Materiale finestra:Quarzo UV
- Descrizione:Rectangular cell with stopper
- Altezza:48 mm
- Seq:04