Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 1 ml, 5 mm, Quarzo UV
SCLI80-2002-57
: BIOCHROM
- Cammino ottico:5 mm
- Volume:1 ml
- Materiale finestra:Quarzo UV
- Descrizione:Rectangular cell with lid
- Altezza:45 mm
- Seq:03
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals