Orders LinkContactUsLinkComponent
[EN]CELL RECTANGULAR 10MM 10MM ID 2000µL 1 * 2 pezzi
[EN]CELL RECTANGULAR 10MM 10MM ID 2000µL 1 * 2 pezzi
Codice catalogo SCLI80-2099-89
Nome del fornitore:   BIOCHROM
[EN]CELL RECTANGULAR 10MM 10MM ID 2000µL 1 * 2 pezzi
Codice catalogo SCLI80-2099-89
Nome del fornitore:  BIOCHROM
[EN]CELL RECTANGULAR 10MM 10MM ID 2000µL 1 * 2 pezzi
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 2 ST
Product Details & Documents