Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 10 ml, 50 mm, Quarzo UV
SCLI80-2002-63
: BIOCHROM
- Cammino ottico:50 mm
- Volume:10 ml
- Materiale finestra:Quarzo UV
- Descrizione:Rectangular cell with lid
- Altezza:45 mm
- Seq:07
- Cat. No.:SCLI80-2002-63