Orders LinkContactUsLinkComponent
Software per spettrometri
Software per spettrometri
Aggiornamento del software Datrys™ CFR, Ultrospec™ 7000/8000/9000
Codice catalogo SCLI29003626
Nome del fornitore:   BIOCHROM
Software per spettrometri
Codice catalogo SCLI29003626
Nome del fornitore:  BIOCHROM
Software per spettrometri
Aggiornamento del software Datrys™ CFR, Ultrospec™ 7000/8000/9000
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Il software Datrys viene fornito in moduli differenti per soddisfare i requisiti di applicazione di vari gruppi di clienti e offre un facile percorso di aggiornamento in caso di variazione dei requisiti.
  • Datrys (standard) software for routine measurement analysis and PC control
  • Datrys Lite software for quick read, fast scanning and PC control
  • Datrys Life Science software for nucleic acids, proteins and cell density measurement analysis and PC control
  • Datrys CFR software supports 21 cfr part 11 compatibility, routine measurement analysis and PC control
For many users, having an external PC to control their spectrophotometer and manipulate data, gives them the ultimate in flexibility and control. Whether looking for small differences in multiple spectral overlays, carrying out post-run manipulations on large numbers of samples, Datrys software has the flexibility to work in the way you want.
Specifiche
  • Descrizione:
    Aggiornamento del software Datrys™ CFR
  • Seq:
    06
  • Per:
    Ultrospec™ 7000/8000/9000