Zorbax C8, HPLC Columns
C8, 70 Å, 5 µm, 4,60 mm, 200 mm
ZC8-200A
: Avantor
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
- Spherical porous silica
- Narrow particles and pore size distribution
- Robust with good batch to batch reproducibility
: Other dimensions columns and guard cartridges are available on request.
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:70 Å
- Lunghezza:200 mm
- Seq:14
- Fase:C8
- Cat. No.:ZC8-200A
- Area superficiale:330 m²/g
- Carico di carbonio:12%
- Con endcapping:Sì
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..