Bagni
IB R 9 eco (bath only), ≤100 °C, 9 L, 307×239×151 mm, 356×287×167 mm
Codice catalogo IKAA20004382
Nome del fornitore: IKA
Vai a
Product Details & Documents
: Note: The product is a rectangular plastic bath without a thermostat, the thermostatic controller must be ordered separately.
Specifiche
- Range di temperatura:≤100 °C
- Capacità:9 L
- Seq:001
- L×P×A:356×287×167 mm
- Bagno L×P×A:307×239×151 mm
- Tipo:IB R 9 eco (bath only)