Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 1 ml measuring pipettes, Setola di maiale, 70 mm, 4 mm, Wire, 410 mm, 70 mm
Catalog # HECH42589001
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Datasheet
Specifications
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:4 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Pipette brush for 1 ml measuring pipettes
- Seq:01
- Lunghezza totale:410 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:70 mm
- Lunghezza spazzola:70 mm