Frocks, PP
verde, XXL
Codice catalogo HOPE40.301V/05
Nome del fornitore: Medicom
Vai a
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
- With collar and long sleeves
- Elasticated cuffs
- Snap buttons
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:verde
- Cat. No.:HOPE40.301V/05
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Industrial
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione