Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Dropping Bottles
Pipette kit for 5 ml dropping bottles, -
Codice catalogo 215-3823
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Dropping Bottles
Codice catalogo 215-3823
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Dropping Bottles
VWR®, Dropping Bottles
Pipette kit for 5 ml dropping bottles, -
Price
SFr. 110.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, amber.
  • Good chemical and physical properties
  • Pipette kit not included
Amber to protect light-sensitive substances, with DIN 18 thread.
Specifiche
  • Capacità:
    -
  • Descrizione:
    Pipette kit for 5 ml dropping bottles
  • Seq:
    08