Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Dropping Bottles
VWR®, Dropping Bottles
Bottle only, 30 ml
Codice catalogo 215-3820
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Dropping Bottles
Codice catalogo 215-3820
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Dropping Bottles
VWR®, Dropping Bottles
Bottle only, 30 ml
Price
SFr. 49.10
Log in per disponibilità
1 * 110 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass, amber.
  • Good chemical and physical properties
  • Pipette kit not included
Amber to protect light-sensitive substances, with DIN 18 thread.
Specifiche
  • Capacità:
    30 ml
  • Descrizione:
    Bottle only
  • Seq:
    05