Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
50 ml, 0,1 ml, 930 mm, 0,05 ± ml
Codice catalogo SCOT243173655
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
Codice catalogo SCOT243173655
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Burette, automatic, Pellet, DURAN® borosilicate glass, with PTFE key, class AS.
- 30 seconds waiting time
- Schellbach stripe and main graduations as circular divisions
- Supplied with reservoir bottle and blow ball
: DIN EN ISO 385
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Lunghezza:930 mm
- Seq:06
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,05 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..