Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
25 ml, 0,05 ml, 912 mm, 0,03 ± ml
Catalog # SCOT243173306
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Burette, automatic, Pellet, DURAN® borosilicate glass, with PTFE key, class AS.
- 30 seconds waiting time
- Schellbach stripe and main graduations as circular divisions
- Supplied with reservoir bottle and blow ball
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
243173606
Images 360
Specifications
- Capacità:25 ml
- Lunghezza:912 mm
- Seq:02
- Divisione:0,05 ml
- Tolleranza:0,03 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..