Precision hydrometers according to Baumé
40 - 50 °Bé, 0,1 °Bé, 270 mm
Codice catalogo SCNL3211075-20
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Precision hydrometers according to Baumé
Codice catalogo SCNL3211075-20
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision hydrometers according to Baumé are suitable for calibration.
- Without thermometer
Informazioni per l'ordine: Available with either a works or a DAkkS calibration certificate on request.
Confezione: In a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:270 mm
- Seq:02
- Divisione:0,1 °Bé
- Range di misura:40 - 50 °Bé
- Cat. No.:SCNL3211075-20
- Temperatura di riferimento:20 °C