Vanillina NF
Poly pail, 2,5 kg
Codice catalogo SPCMVA130-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Vanillina NF
Codice catalogo SPCMVA130-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 121-33-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- Numero CAS:121-33-5
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00006942
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- IndexMerck:13,09998
- Punto di ebollizione:285 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:∼82 °C
- Densità:1,056 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:153 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-465-2
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:97% Min.
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly pail
- Conf:2,5 kg