1-Octadecanol NF
Poly pail, 2,5 kg
Codice catalogo SPCMST115-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
1-Octadecanol NF
Codice catalogo SPCMST115-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 112-92-5
Vai a
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Sinonimi: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- Numero CAS:112-92-5
- Formula:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00002823
- Molecular Weight:270.5 g/mol
- IndexMerck:12,08960
- Punto di ebollizione:336 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:56…57 °C
- Densità:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-017-6
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:90% Min.
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly pail
- Conf:2,5 kg