L(+)-Serina USP
Fiber drum, 25 kg
Codice catalogo SPCMS1023-25KGBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
L(+)-Serina USP
Codice catalogo SPCMS1023-25KGBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 56-45-1
Vai a
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Sinonimi: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
- Numero CAS:56-45-1
- Formula:C₃H₇NO₃
- Numero MDL:MFCD00064224
- Molecular Weight:105.09 g/mol
- IndexMerck:14,00846
- Punto di ebollizione:259 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:215…225 °C
- Densità:1,6 g/cm³ (22 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-274-3
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:98.5% Min.
Specifiche
- Tipo di conf.:Fiber drum
- Conf:25 kg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



