β-Alanine
Poly bottle, 2,5 kg
Codice catalogo SPCMAL120-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numero CAS:107-95-9
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008200
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly bottle
- Conf:2,5 kg