Polysorbate 60 NF
Glass, amber, 4 L
Codice catalogo SPCMPO136-4LTGL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Polysorbate 60 NF
Codice catalogo SPCMPO136-4LTGL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 9005-67-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
- Numero CAS:9005-67-8
- Formula:C₆₄H₁₂₆O₂₆
- Numero MDL:MFCD01780110
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-020-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass, amber
- Conf:4 L
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



