Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 60 NF
Polysorbate 60 NF
Poly drum, 20 L
Codice catalogo SPCMPO136-20LT
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
Polysorbate 60 NF
Codice catalogo SPCMPO136-20LT
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  9005-67-8
Polysorbate 60 NF
Poly drum, 20 L
Numero CAS:  9005-67-8
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 20 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
  • Numero CAS:9005-67-8
  • Formula:C₆₄H₁₂₆O₂₆
  • Numero MDL:MFCD01780110
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:500-020-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Poly drum
  • Conf:
    20 L