Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 40 NF
Glass, amber, 4 L
Codice catalogo SPCMPO134-4LTGL
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
Polysorbate 40 NF
Codice catalogo SPCMPO134-4LTGL
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  9005-66-7
Polysorbate 40 NF
Glass, amber, 4 L
Numero CAS:  9005-66-7
Price
SFr. 637.00
Log in per disponibilità
1 * 4 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
  • Numero CAS:9005-66-7
  • Formula:C₆₂H₁₂₂O₂₆
  • Numero MDL:MFCD00165345
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass, amber
  • Conf:
    4 L
Specifiche