Polysorbate 40 NF
200 L
Codice catalogo SPCMPO134-200LTBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Polysorbate 40 NF
Codice catalogo SPCMPO134-200LTBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 9005-66-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
- Numero CAS:9005-66-7
- Formula:C₆₂H₁₂₂O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165345
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Conf:200 L
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.