Acetanilide
Fiber drum, 50 kg
Codice catalogo SPCMA1007-50KGBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Acetanilide
Codice catalogo SPCMA1007-50KGBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 103-84-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-Phenylacetamide
- Numero CAS:103-84-4
- Formula:C₈H₉NO
- Numero MDL:MFCD00008674
- Molecular Weight:135.17 g/mol
- IndexMerck:13,00051
- Punto di ebollizione:304 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:115 °C
- Densità:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:174 °C
- EINECS:203-150-7
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:99% Min.
Specifiche
- Tipo di conf.:Fiber drum
- Conf:50 kg