Etanolammina NF
200 L
Codice catalogo SPCMM1322-200LTBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Etanolammina NF
Codice catalogo SPCMM1322-200LTBL
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS: 141-43-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
- Numero CAS:141-43-5
- Formula:NH₂CH₂CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00008183
- Molecular Weight:61.08 g/mol
- IndexMerck:13,03762
- Punto di ebollizione:171 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:10,5 °C
- Densità:1,0164 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:93 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-483-3
- UN:2491
- ADR:8,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:98% Min.
Specifiche
- Conf:200 L