Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥98%
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥98%
Glass, amber, 1 kg
Codice catalogo SPCMD1038-1KG
Irritante
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥98%
Codice catalogo SPCMD1038-1KG
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  62147-49-3
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥98%
Glass, amber, 1 kg
Numero CAS:  62147-49-3
Price
SFr. 485.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Dihydroxyacetone, Dimer, also known as glycerone, is used as an ingredient in sunless tanning products and can be derived from the fermentation of glycerin.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Sinonimi:  2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
  • Numero CAS:62147-49-3
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00051019
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    98% min.
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass, amber
  • Conf:
    1 kg
Specifiche