Multi-parameter meters, handheld, MultiLine® Multi 3510 IDS
Product Details & Documents
This compact portable multi-parameter instrument enables measurements of pH, conductivity and dissolved oxygen with intelligent digital sensors (IDS). It has a universal measurement channel for different parameters. The robust, waterproof design makes it ideal for measurements in the field and in the laboratory.
- Well laid out menus make operation safe and easy
- MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
- QSC function for optimum tracking of sensor quality
- Calibration records and additional information are stored in the sensor
- Wireless-ready for IDS wireless modules (for cable-free operation)
- Available as sets in cases with sensors and accessories
Lieferinformationen: Single meter (without electrodes) is supplied with case, MultiLab® Importer software, batteries, USB cable and short manual. The sets (except for set U) additionally include sensors.
Set U includes: Meter, case, instruction manual, stand, beaker, buffer 4 and 7, 3 mol/l KCl, conductivitiy standard, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, USB cable, power supply, armoring SM Pro.
Please note: A wireless module is required for use with the wireless electrodes. This module is not included and needs to be ordered separately.
Dokumente
MultiLine® IDS Portable Meters
Produktliteratur
Specifiche
- Descrizione:Multi-parameter meter, handheld, Multi 3510 IDS, set U (without electrode), with case, accessories and armor SM Pro
- Seq:06
- Cat. No.:662-2139
- Interfacce:1 measurement input
- Modello:Multi 3510 IDS
- Alimentazione:4× 1,5 V AA (supplied); 4× 1,2 V NiMH-Akku or via USB port
- Conformità:IP 67
- Capacità della memoria:500 (manual); 4500 (automatic)
- Uscite:Mini USB-B
- Display:Graphic LCD, backlit
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 mAS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m662-17331,5 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 163.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo adattatore, 1,5 m, per il collegamento di un elettrodo SenTix® combinato con testa a spina S7 a uno strumento MultiLine®Cavo adattatore, 1,5 m, per il collegamento di un elettrodo SenTix® combinato con testa a spina S7 a uno strumento MultiLine®662-1863Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 411.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoConduttanzaDisponibilitàPrice
- IDS conductivity cell, TetraCon® 925, 4-cell graphiteIDS conductivity cell, TetraCon® 925, 4-cell graphite663-0152TetraCon® 925, 4 elettrodi, grafite10 µS/cm - 2000 mS/cmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 911.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit QSC, kit di calibrazione iniziale per elettrodi pH IDS (scatola con 3 fiale: pH 4,01/pH 6,86/pH 9,18)Kit QSC, kit di calibrazione iniziale per elettrodi pH IDS (scatola con 3 fiale: pH 4,01/pH 6,86/pH 9,18)662-2132Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 55.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Grande scatola di campo, KS MultiLine® 2, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °CGrande scatola di campo, KS MultiLine® 2, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °C662-2134Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 468.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Scatola, KS MultiLine® 1, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °CScatola, KS MultiLine® 1, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °C662-2133Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 417.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Custodia protettiva SM PRO per ProfiLine / MultiLineCustodia protettiva SM PRO per ProfiLine / MultiLine662-1278Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 142.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Modulo wireless/IDS per sensori con testa a spina, IDS WLM-SModulo wireless/IDS per sensori con testa a spina, IDS WLM-S665-0423Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 291.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Modulo wireless/IDS per misuratori IDS, IDS WLM-MModulo wireless/IDS per misuratori IDS, IDS WLM-M665-0424Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 234.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Caricatore USB per moduli wireless
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit composto da modulo wireless per sensore e metro (1 pz), caricatore USB e alimentatore USB universaleKit composto da modulo wireless per sensore e metro (1 pz), caricatore USB e alimentatore USB universale662-2050Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 639.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Alimentatore USB universale
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..