Multi-parameter meters, handheld, MultiLine® Multi 3510 IDS
Product Details & Documents
This compact portable multi-parameter instrument enables measurements of pH, conductivity and dissolved oxygen with intelligent digital sensors (IDS). It has a universal measurement channel for different parameters. The robust, waterproof design makes it ideal for measurements in the field and in the laboratory.
- Well laid out menus make operation safe and easy
- MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
- QSC function for optimum tracking of sensor quality
- Calibration records and additional information are stored in the sensor
- Wireless-ready for IDS wireless modules (for cable-free operation)
- Available as sets in cases with sensors and accessories
Delivery information: Single meter (without electrodes) is supplied with case, MultiLab® Importer software, batteries, USB cable and short manual. The sets (except for set U) additionally include sensors.
Set U includes: Meter, case, instruction manual, stand, beaker, buffer 4 and 7, 3 mol/l KCl, conductivitiy standard, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, USB cable, power supply, armoring SM Pro.
Please note: A wireless module is required for use with the wireless electrodes. This module is not included and needs to be ordered separately.
Documents
MultiLine® IDS Portable Meters
Product Literature
Specifiche
- Descrizione:Multi-parameter meter, handheld, Multi 3510 IDS, set 4, with FDO® 925 (optical DO sensor)
- Seq:05
- Cat. No.:662-2138
- Interfacce:1 measurement input
- Modello:Multi 3510 IDS
- Alimentazione:4× 1,5 V AA (supplied); 4× 1,2 V NiMH-Akku or via USB port
- Conformità:IP 67
- Capacità della memoria:500 (manual); 4500 (automatic)
- Uscite:Mini USB-B
- Display:Graphic LCD, backlit
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 mAS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m662-17331,5 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 163.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cavo adattatore, 1,5 m, per il collegamento di un elettrodo SenTix® combinato con testa a spina S7 a uno strumento MultiLine®Cavo adattatore, 1,5 m, per il collegamento di un elettrodo SenTix® combinato con testa a spina S7 a uno strumento MultiLine®662-1863Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 411.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoConduttanzaDisponibilitàPrice
- IDS conductivity cell, TetraCon® 925, 4-cell graphiteIDS conductivity cell, TetraCon® 925, 4-cell graphite663-0152TetraCon® 925, 4 elettrodi, grafite10 µS/cm - 2000 mS/cmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 911.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit QSC, kit di calibrazione iniziale per elettrodi pH IDS (scatola con 3 fiale: pH 4,01/pH 6,86/pH 9,18)Kit QSC, kit di calibrazione iniziale per elettrodi pH IDS (scatola con 3 fiale: pH 4,01/pH 6,86/pH 9,18)662-2132Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 55.10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Grande scatola di campo, KS MultiLine® 2, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °CGrande scatola di campo, KS MultiLine® 2, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °C662-2134Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 468.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Scatola, KS MultiLine® 1, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °CScatola, KS MultiLine® 1, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °C662-2133Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 417.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Custodia protettiva SM PRO per ProfiLine / MultiLineCustodia protettiva SM PRO per ProfiLine / MultiLine662-1278Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 142.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Modulo wireless/IDS per sensori con testa a spina, IDS WLM-SModulo wireless/IDS per sensori con testa a spina, IDS WLM-S665-0423Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 291.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Modulo wireless/IDS per misuratori IDS, IDS WLM-MModulo wireless/IDS per misuratori IDS, IDS WLM-M665-0424Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 234.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Caricatore USB per moduli wireless
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit composto da modulo wireless per sensore e metro (1 pz), caricatore USB e alimentatore USB universaleKit composto da modulo wireless per sensore e metro (1 pz), caricatore USB e alimentatore USB universale662-2050Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 639.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Alimentatore USB universale