Multi-parameter meters, handheld, MultiLine® Multi 3510 IDS
This compact portable multi-parameter instrument enables measurements of pH, conductivity and dissolved oxygen with intelligent digital sensors (IDS). It has a universal measurement channel for different parameters. The robust, waterproof design makes it ideal for measurements in the field and in the laboratory.
- Well laid out menus make operation safe and easy
- MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
- QSC function for optimum tracking of sensor quality
- Calibration records and additional information are stored in the sensor
- Wireless-ready for IDS wireless modules (for cable-free operation)
- Available as sets in cases with sensors and accessories
Delivery information: Single meter (without electrodes) is supplied with case, MultiLab® Importer software, batteries, USB cable and short manual. The sets (except for set U) additionally include sensors.
Set U includes: Meter, case, instruction manual, stand, beaker, buffer 4 and 7, 3 mol/l KCl, conductivitiy standard, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, USB cable, power supply, armoring SM Pro.
Please note: A wireless module is required for use with the wireless electrodes. This module is not included and needs to be ordered separately.
Documents
MultiLine® IDS Portable Meters
Product Literature
- Descrizione:Misuratore multiparametro, Multi 3510 IDS, solo misuratore (senza elettrodo)
- Seq:01
- Cat. No.:662-2135
- Interfacce:1 ingresso per misurazione
- Modello:Multi 3510 IDS
- Alimentazione:4 AA da 1,5 V (incluse); 4 NiMH-Akku da 1,2 V o tramite porta USB
- Conformità:IP 67
- Capacità della memoria:500 (manuale); 4500 (automatico)
- Uscite:Mini USB-B
- Display:LCD grafico, retroilluminato
Accessories
- DescrizioneLunghezza
- 662-1733AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m1,5 m1 * 1 ST - SFr. 163.00
- Descrizione
- 662-1863Cavo adattatore, 1,5 m, per il collegamento di un elettrodo SenTix® combinato con testa a spina S7 a uno strumento MultiLine®1 * 1 ST - SFr. 411.00
- DescrizioneTipoConduttanza
- 663-0152IDS conductivity cell, TetraCon® 925, 4-cell graphiteTetraCon® 925, 4 elettrodi, grafite10 µS/cm - 2000 mS/cm1 * 1 ST - SFr. 911.00
- Descrizione
- 662-2132Kit QSC, kit di calibrazione iniziale per elettrodi pH IDS (scatola con 3 fiale: pH 4,01/pH 6,86/pH 9,18)1 * 1 ST - SFr. 55.10
- Descrizione
- 662-2134Grande scatola di campo, KS MultiLine® 2, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °C1 * 1 ST - SFr. 468.00
- Descrizione
- 662-2133Scatola, KS MultiLine® 1, senza misuratore/sensori, incl. rivestimento SM Pro, buffer STP 4 e STP 7, supporto, beaker, conducibilità standard 1413 µS/cm a 25 °C1 * 1 ST - SFr. 417.00
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- 662-2050Kit composto da modulo wireless per sensore e metro (1 pz), caricatore USB e alimentatore USB universale1 * 1 ST - SFr. 639.00
- Descrizione