pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
Elettrodo per pH IDS, inserzione, SenTix® Sp-T900-P, predisposizione wireless, SenTix® Sp-T 900-P, 2 - 13, 0...+50 °C, Plastica, Polimero, Foro, 15/5×65/25 mm, Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
Codice catalogo 662-2130
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.
- Intelligent: Electrodes are automatically recognized by the meter, each sensor is exactly identified
- Digital: Measurement signals are processed digitally, providing very accurate data
- Measurement integrity benchmarking of the electrodes by QSC (Quality Sensor Control)
- IDS electrodes store their serial number and their calibration records
- Wireless ready: Disturbing cables are no longer required
: Electrodes are supplied with plug head but without cable or wireless module which need to be ordered separately.
Dokumente
inoLab® Multi IDS.pdf Multiparameter Profile Measurement with IDS.pdf Sensors for Field and Lab.pdf Sensors for Field and Laboratory.pdf
Weitere Produktdetails
WTWA103760_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifiche
- Connettore:Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
- Ø×L:15/5×65/25 mm
- Tipo:SenTix® Sp-T 900-P
- Descrizione:Elettrodo per pH IDS, inserzione, SenTix® Sp-T900-P, predisposizione wireless
- Materiale:Plastica
- Seq:15
- Diafr.:Foro
- Elettrolita:Polimero
- Temperatura:0...+50 °C
- pH:2 - 13
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 mAS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m662-17331,5 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 163.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-3, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 3 mAS/IDS-3, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 3 m662-17343 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 221.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-10, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 10 mAS/IDS-10, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 10 m662-173610 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 280.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-15, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 15 mAS/IDS-15, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 15 m662-173715 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 320.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-20, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 20 mAS/IDS-20, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 20 m662-173820 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 350.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-40, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 40 mAS/IDS-40, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 40 m662-174040 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’010.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-60, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 60 mAS/IDS-60, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 60 m662-174160 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’210.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoLunghezzaDisponibilitàPrice
- AS/IDS-100, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 100 mAS/IDS-100, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 100 m662-1742100 mLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’570.00