pH and ORP electrodes, IDS, wireless ready
Elettrodo per pH IDS, SenTix® 980-P, predisposto per wireless, SenTix® 980-P, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Filo di platino, 12×120 mm, Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
Catalog # 662-2122
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be connected to an IDS cable or to a wireless module.
- Intelligent: Electrodes are automatically recognized by the meter, each sensor is exactly identified
- Digital: Measurement signals are processed digitally, providing very accurate data
- Measurement integrity benchmarking of the electrodes by QSC (Quality Sensor Control)
- IDS electrodes store their serial number and their calibration records
- Wireless ready: Disturbing cables are no longer required
: Electrodes are supplied with plug head but without cable or wireless module which need to be ordered separately.
Specifications
- Connettore:Testa a spina per cavo AS IDS o modulo wireless
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:SenTix® 980-P
- Descrizione:Elettrodo per pH IDS, SenTix® 980-P, predisposto per wireless
- Materiale:Vetro
- Seq:13
- Diafr.:Filo di platino
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:0...+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1739AS/IDS-25, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 25 m25 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 727.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1733AS/IDS-1,5, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 1,5 m1,5 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 163.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1734AS/IDS-3, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 3 m3 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 221.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1736AS/IDS-10, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 10 m10 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 280.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1737AS/IDS-15, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 15 m15 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 320.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1738AS/IDS-20, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 20 m20 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 350.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1740AS/IDS-40, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 40 m40 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’010.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1741AS/IDS-60, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 60 m60 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’210.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneLunghezzaAvailabilityPrice
- 662-1742AS/IDS-100, cavo di collegamento per sensori IDS con testa a spina impermeabile, lunghezza 100 m100 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’570.00