Beakers, low form, PFA, Corning®
25 ml, 50 mm, 32 mm, 5 ml
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Made of PFA, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
With a raised graduation scale.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:32 mm
- Intervallo di laurea:5 ml
- Capacità:25 ml
- Altezza:50 mm
- Seq:01