Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, PFA, Corning®
Beakers, low form, PFA, Corning®
500 ml, 120 mm, 82 mm, 100 ml
Codice catalogo CORN1003P-500
Nome del fornitore:   Corning
Beakers, low form, PFA, Corning®
Codice catalogo CORN1003P-500
Nome del fornitore:  Corning
Beakers, low form, PFA, Corning®
Beakers, low form, PFA, Corning®
500 ml, 120 mm, 82 mm, 100 ml
Price
808.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Made of PFA, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
With a raised graduation scale.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    82 mm
  • Intervallo di laurea:
    100 ml
  • Capacità:
    500 ml
  • Altezza:
    120 mm
  • Seq:
    04