Beakers, low form, PFA, Corning®
250 ml, 95 mm, 67 mm, 50 ml
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Made of PFA, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
With a raised graduation scale.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:67 mm
- Intervallo di laurea:50 ml
- Capacità:250 ml
- Altezza:95 mm
- Seq:04