Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
3000 ml, 210 mm, 156 mm, 500 ml
Codice catalogo CORN1000P-3L
Nome del fornitore:   Corning
Beakers, low form, Corning®
Codice catalogo CORN1000P-3L
Nome del fornitore:  Corning
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
3000 ml, 210 mm, 156 mm, 500 ml
Price
SFr. 117.00
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
With printed blue graduations.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    156 mm
  • Intervallo di laurea:
    500 ml
  • Capacità:
    3000 ml
  • Altezza:
    210 mm
  • Seq:
    10