Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
25 ml, 47 mm, 32 mm, 5 ml
Codice catalogo CORN1000P-25
Nome del fornitore:   Corning
Beakers, low form, Corning®
Codice catalogo CORN1000P-25
Nome del fornitore:  Corning
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
25 ml, 47 mm, 32 mm, 5 ml
Price
SFr. 74.70
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
With printed blue graduations.
Specifiche
  • Ø est:
    32 mm
  • Intervallo di laurea:
    5 ml
  • Capacità:
    25 ml
  • Altezza:
    47 mm
  • Seq:
    01