HWS FLAT FLANGE CONNECTOR, FOR NW 120S STAINLESS STEEL (V2A) WITH 2 SUPPORT RODS Ø 13 MM FOR FLANGES ACCORDING TO DIN 12 214 1 * 1 items
Codice catalogo HWSA3400121
Nome del fornitore: HWS LABORTECHNIK
HWS FLAT FLANGE CONNECTOR, FOR NW 120S STAINLESS STEEL (V2A) WITH 2 SUPPORT RODS Ø 13 MM FOR FLANGES ACCORDING TO DIN 12 214 1 * 1 items
Codice catalogo HWSA3400121
Nome del fornitore: HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Guanti in nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Nome del fornitore: HEATHROW
VWR® NITRILE LIGHT, Guanti in nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck